Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 412 DKK
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Kolber Filterkolber
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Op til 2000 ml i Erlenmeyer-form, fra 3000 ml i flaskeform
  • Slebet muffe, som passer til vakuumrør på 15 til 18 mm udv.Ø. (fx 6×5 eller 8×5 mm)
  • Overholder de seneste tyske sikkerhedsbestemmelser
Til vakuumbrug. Filteringskolber med sokkelt har ikke kund gjort arbejdet i laboratoiret nemmere og mere simplet, men også reduceret risikoen for ulykker.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificeringer: ISO 6556 (Erlenmeyer-form) DIN 12475 (Flaskeform).