Filterapparat i henhold til Witt, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 3070 DKK
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Filterapparat i henhold til Witt, DURAN®
Tragte Filtreringstragte Filtreringsapparater i glas
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Complete with interchangeable Lid and KECK™ assembly set.