Microcarrier spinnerkolber, Magna-Flex®, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 5570 DKK
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Microcarrier spinnerkolber, Magna-Flex®, WHEATON®
Kolber Spinnerflasker
Borosilikatglas.
  • De to store sidearme med skruelåg sikrer nem prøvetagning
  • Enheder på 500 ml og større har sidearme på 45 mm, der kan anvendes som luftventil, ind- og udtag til medie, podningsåbning, til pH-prober osv
  • Alle kolber er proportioneret til at have en åbningsratio på 1:1 eller større
  • De udtagelige tappe af rustfrit stål fikserer omrøreren under håndtering eller aftapning for at forebygge beskadigelse af celler eller microcarrier
  • Størrelse 125 til 1000 ml har inddelinger i trin af 50 ml; størrelse 3000 til 6000 ml har inddelinger i trin af 500 ml