Akselsæt til Celstir® kolber
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
356886 356878 356883 356885 356888 356874 356891 356880 356877
734-3156EA 2020 DKK
734-3156 734-3152 734-3154 734-3155 734-3157 734-3150 734-3158 734-3153 734-3151
Akselsæt til Celstir® kolber
Omrørere Omrøreaksler
Brudsikker aksel af rustfrit stål til udskiftning af den glasaksel, der følger med Celstir® kolberne. Kan eftermonteres på eksisterende Celstirs®.