Dyrkningsflasker (meplat flasker), flade
Leverandør: RIXIUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10600005022OSV 10601005022OSV 1-0601-0250-28 1-0601-0250-22 1-0601-0500-28 1-0601-1000-28 1-0601-0100-22 10600010022OSV 10600025022OSV 1-0600-0050-22 1-0600-0100-22 1-0600-0250-22 1-0601005022 1-0601-010022W 1-0601-025022W 1-0601-025028W 1-0601-050028W 1-0601-100028W
RIXI10600005022OSVEA 1450 DKK
RIXI10600005022OSV RIXI10601005022OSV RIXI1-0601-0250-28 RIXI1-0601-0250-22 RIXI1-0601-0500-28 RIXI1-0601-1000-28 RIXI1-0601-0100-22 215-4665 215-4666 215-4738 215-4739 215-4740 215-4741 215-4742 215-4743 215-4744 215-4745 215-4746
Dyrkningsflasker (meplat flasker), flade
Flasker Glasflasker
Clear or amber glass with or without black PP cap.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til opgaver, hvor der ikke opstå høje termiske belastninger
  • Ottekantet, flad form med gevind i henhold til DIN 168
Ideel til applikationer, der omfatter celledyrkning.