Fernbach kulturkolber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215014307 215116203
391-0330EA 346 DKK
391-0330 391-0320
Fernbach kulturkolber, DURAN®
Kolber Dyrkningsbeholdere
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med rund hals. Giver det store overfladeareal, der er nødvendigt ved dyrkning af mikroorganismer i flydende dyrkningsmedier. Giver hurtigere vækst vha. forbedret ventilation.