Dyrkningsflasker og dyrkningskolber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 327 DKK
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Dyrkningsflasker og dyrkningskolber, DURAN®
Kolber Dyrkningsbeholdere
DURAN®, borosilikatglas, 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativt høj resistens mod temperaturændringer
Dyrkningsflasker og dyrkningskolber (Erlenmeyer-form) med lige kant, egnet til enten Kapsenberg-låg eller metallåg (leveres separat).