Dyrkningsmedieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 358 DKK
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Dyrkningsmedieflasker, DURAN®
Flasker Medieflasker
DURAN®, borosilikatglas, 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With beaded rim or straight neck for metal caps. Marked with capacity and with a white labelling area.