Skruelåg, ventilerede, til engangs Erlenmeyerkolber, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 326 DKK
214-1929 214-1930
Skruelåg, ventilerede, til engangs Erlenmeyerkolber, Nalgene®
Låg Flaskelåg
HDPE, blå med PTFE-membran, steril.
  • Sterilt emballeret, hvert låg er indpakket i en separat, varmeforseglet pose
  • Hydrofob 0,2 µm PTFE-membran, som er varmesvejset på for at sikre en effektiv forsegling
  • Kan kun bruges sammen med sterile Nalgene® Erlenmeyer-kolber til engangsbrug
Ventilerede låg sikrer en steril udveksling af gasser på rystere og celledyrkningsuspensioner.