Erlenmeyer-kolber, smal hals, med standardfod
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 51.8 DKK
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyer-kolber, smal hals, med standardfod
Kolber Erlenmeyer-kolber
PP, transparent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Med støbte gradueringer. Autoklaverbare. Leveres med propper.