Erlenmeyerkolber med skruelåg
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 332 DKK
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Erlenmeyerkolber med skruelåg
Kolber Erlenmeyer-kolber
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med DIN-gevind og rødt PBT-låg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og skrivefelt. Skruelåg med PTFE-belagt pakning.