Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 372 DKK
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Kolber Erlenmeyer-kolber
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, uden eller med rød PBT skruelåg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og mærkningsområde. En PTFE-belagt forsegling, som er indbygget i låget, garanterer at kolberne er helt tætte.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).