Erlenmeyer flasks, narrow neck, with flared rim, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 1120 DKK
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with flared rim, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PPCO, gennemsigtig eller PC, gennemsigtig.
  • Plastflaskerne er mere sikre at anvende på rysteborde mm end glaskolber
  • Autoklaverbare. Gentagen autoklavering af kolber af PC vil med tiden reducere deres mekaniske styrke
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Kolber fremstillet af PPCO med permanente gradueringer, er velegnede til almindelig laboratoriebrug. Kolber lavet af PC er designet specielt til produktion og opbevaring af næringsmedier og mange andre dyrkningsprocesser. Væskeniveauet kan i begge flasker meget nemt og præcist aflæses.