Erlenmeyerkolber, engangs, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 1410 DKK
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyerkolber, engangs, med skruelåg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PETG, gennemsigtig, med HDPE skruelåg.
  • Tæt HDPE skruelåg, som kan åbnes delvist ved en kvart drejning for at tillade ventilering
  • Pakket individuelt for let opbevaring og håndtering
  • Minimeret risiko for krydskontaminering
Sterile Erlenmeyerkolber til engangsbrug. Sterile engangskobler minimerer risikoen for krydskontaminering. Ideel til rystere, suspensionskulturer og til at fremstille opbevaringsmedie i. Indstøbt graduering.