Erlenmeyerkolber, engangs, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 1350 DKK
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Erlenmeyerkolber, engangs, med skruelåg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PETG, gennemsigtig, med HDPE skruelåg.
  • Tæt HDPE skruelåg, som kan åbnes delvist ved en kvart drejning for at tillade ventilering
  • Pakket individuelt for let opbevaring og håndtering
  • Minimeret risiko for krydskontaminering
Sterile Erlenmeyerkolber til engangsbrug. Sterile engangskobler minimerer risikoen for krydskontaminering. Ideel til rystere, suspensionskulturer og til at fremstille opbevaringsmedie i. Indstøbt graduering.