Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 924 DKK
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PMP (TPX), transparent med PP-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • God mikrobølgepermeabilitet
Ideel til titrering og til forberedelse og opbevaring af næringsmedier.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering NAR Certificate of Retirement