Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 870 DKK
214-7202 214-7203 214-7204
Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
PC, transparent med PP-skruelåg.
  • Robust og meget mere sikker end glaskobler, når de skal bruges på eks rysteborde
  • Kolber og låg kan autoklaveres. Dog kan gentagen autoklavering reducere den mekaniske styrke og den visuelle klarhed af kolberne
  • Skruelågene er ikke forsynet med ekstra forseglinger, som kunne forårsage kontamination
Fremragende til forberedelse og opbevaring af næringsmedier og til mange dyrkningsprocesser.