Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 1010 DKK
214-7262 214-7263
Erlenmeyerkolber, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Kolber Erlenmeyer-kolber
FEP, gennemskinnelig med ETFE skruelåg.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kolberne er temperaturresistent fra –270 til +205 °C og lågene fra –100 til +150 °C
  • Autoklaverbare og er i stand til at modstå gentagen sterilisering ved alle kemiske metoder
Brudsikker, næsten transparent, ikke-kontaminerende og resistent overfor de fleste kemikalier. Velegnet til organiske opløsningsmidler og stærkt oxiderende stoffer. Kan koges i koncentreret salpetersyre i forbindelse med sporstofsarbejde.