VWR®, Erlenmeyerkolber
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 4 Nej: 5 
aquaculture / responsable laboratoire / l'epine
Ja, jeg anbefaler
erlens pour culture de phytoplancton, utilisés tous les jours, passer à l'acide et autoclaves. Bonne résistance
214-1130EA 405 DKK
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Erlenmeyerkolber
Kolber Erlenmeyer-kolber
Borosilikat 3,3 glas, klar.
  • Smal eller bred hals, med perlekant
  • Meget god kemikalieresistens
  • Høj temperatur modstand
  • Minimal termisk udvidelse, hvilket giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Et økonomisk alternativ til en lang række laboratorieapplikationer. Kolberne har udvidet kant med markeringer for omtrentlige volumeninddelinger og et hvidt mærkningsområde.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certificeringer: ISO 1773 (smal hals), DIN ISO 24450 (bred hals).