Cellekulturflasker, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 2090 DKK
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Cellekulturflasker, Falcon®
Kolber Celledyrkningskolber
PS, vævskulturbehandlede, sterile, ikke-pyrogen.
  • Letlæselige, trykte volumetriske inddelinger og skrivefelt
  • Ventilerede låg indeholder en 0,2 µm hydrofob membran
  • Praktisk, medicinsk emballage, der rives åben, sikrer, at flaskens sterilitet bevares
Vævskultubehandling med plasma dannet under vakuumgas sikrer cellernes binding, spredning og vækst.
stregkoder (kompatibel til robotstyring/automatisering).
Advarsel: Bemærk: dyrkningsareal og -kapacitet er nominelle.