Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354488 356488
734-0162EA 726 DKK
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Kolber Celledyrkningskolber
PS, belægning af gelatine af porcin oprindelse, steril, uden pyrogener.
  • Gelatinesubstrat forbedrer fastholdelsen af en række normale og transfekterede celletyper
  • Forbehandling med gelatine fjerner tidskrævende klargøring og sparer tid og penge
  • Ensartethed fra parti til parti sikrer reproducerbare resultater
Corning® BioCoat™ gelatine giver en fastholdelse og vækst, der aktiverer substratet for dyrkning af en række celletyper. Gelatine er almindeligt brugt inden for dyrkning af normale og transfekterede celletyper inklusive vaskulær endotheliale ogMore Product Information