Luftfiltre, Acro® 50
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 4240 DKK
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Luftfiltre, Acro® 50
Filtre Ventilationsfiltre
Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.
Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar