Vakuum-filtrerenheder, Bottel Top, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 2020 DKK
516-0577 513-3203 516-0578
Vakuum-filtrerenheder, Bottel Top, Nalgene®
Filtre Topfiltre til flasker
PS, genanvendelige flasketop vakuumfiltreringstragte velegnet til analytisk eller steril filtrering, med vakuum eller tryk.
  • Med graduering og skruegevind
  • Aftagelig membranstøtteplade
  • PP-vakuumtilslutning
513-3203: til en halsstørrelse på 33 mm
516-0578 & 516-0577: til en halsstørrelse på 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Bestillingsoplysninger: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.