Sprøjtefiltre, Acrodisc®, glasfibre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4523 4529 AP-4523 AP-4527 AP-4529 AP-4140 AP-4141 AP-4142 AP-4143
514-4027EA 923 DKK
514-4027 516-7668 514-4072 514-0479 514-4074 514-1440 514-1441 514-1442 514-1443
Sprøjtefiltre, Acrodisc®, glasfibre
Filtre Sprøjtefiltre
Maksimerer resultatet for prøver, der er svære at filtrere. Reducerer tilstopning. Brug den alene eller i serier med et slutmembranfilter for at forøge flowhastigheden og resultatet.
Membran: borosilikatglasfibre. Hus:PP.
New Product
Bestil nu
Specifikationer
Model Syringe filter Premium syringe filter (PSF), with multi-layered glass fibre pre-filter (GxF) Premium syringe filter (PSF), with glass fibre pre-filter GF Premium syringe filter (PSF), with glass fibre pre-filter GF
Ø 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Environmentally Preferable Reduktion af affald
Porestørrelse 1,0 µm 1,0 µm 0,7 µm 1,0 µm
Max. operating pressure 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 5,5 bar 5,5 bar
Max. temperature 82 °C 82 °C 55 °C 55 °C
Flowhastighed for vand 795 ml/min (1 bar) 795 ml/min (1 bar) ≥480 ml/min (1 bar) ≥800 ml/min (1 bar)