Ionkromatografi (IC) Acrodisc® sprøjtefiltre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4483 4485 4583 4585 4683 4685 4783 4785 AP-4585 AP-4785
514-4021EA 1940 DKK
514-4021 514-4023 514-4039 514-4040 516-7704 516-7705 516-7712 516-7714 514-4233 514-4234
Ionkromatografi (IC) Acrodisc® sprøjtefiltre
Filtre Sprøjtefiltre
Optimised to provide the most consistent results when analysing ionic species. Certified for low level extractables detected by conductivity.
Supor® (hydrophilic polyethersulfone); membrane PP housing.
Acrodisc® PSF sprøjtefiltre er Zymark og SOTAX Automation certificeret for at sikre jævn drift og problemfri ydeevne 24 timer i døgnet i automatiserede arbejdsstationer.