Sprøjtefiltre, Acrodisc®, nylon
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4426 4427 4436 4438 4502 4522 4528 4540 4541 4546 4549 4550 4551 AP-4436 AP-4438 AP-4502 AP-4517 AP-4522 AP-4528 AP-4548 AP-4549 AP-4788 AP-4787 4561 4438TC 4551TC AP-4436TC AP-4549TC
514-4010EA 1910 DKK
514-4010 516-7635 514-4012 514-4013 516-7652 516-7664 516-7667 516-7669 516-7670 516-7675 514-4029 514-4030 514-4031 514-4066 514-4068 514-4069 514-4070 514-4071 514-4073 514-4075 514-4076 514-0368 514-0183 516-0432 514-1436 514-1451 514-1454 514-1455
Sprøjtefiltre, Acrodisc®, nylon
Filtre Sprøjtefiltre
Et alsidigt filter til både vandig og opløsningsmiddelbaseret prøvefiltrering. Fremragende kemisk kompatibilitet med estere, baser og alkoholer.
Membran: nylon. Hus: PP
GxF versionen yder to til fire gange det typiske resultat af standard forfilterenheder.