Kapsler til grundvandsprøvetagning, Aquaprep™ 600
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12175 12176
300-0005EA 466 DKK
300-0005 516-7531
Kapsler til grundvandsprøvetagning, Aquaprep™ 600
Filtre Membranfilterkapsler
Aquaprep™ 600 capsules are designed for the preparation of groundwater samples for dissolved metals analysis. 42 metals Analysis Certification is printed on each package.
  • Overholder filtreringskravene fra U.S. EPA til 0,45 µm filtrering
  • Reducerer behovet for flere filterskift ved filtrering af slik og partikelfyldt grundvand samt sikrer hurtig filtrering
  • Aquaprep™ 600 har et filtreringsområde, der er 4 gange større end almindelige 142 mm filtres
Supor® -membran (hydrofil polyethersulphon) i et PP-kabinet. Effektivt filtreringsområde: 600 cm²; maksimalt tryk 4,1 bar.
Dimensioner: diameter 68 mm, længde 145 mm
Indløb/udløb: AquaPrep-enhed: Trinvise slangemodhager passer til slanger med ID på 6,4 - 12,7 mm.