Trykfilterenheder, Sartobran®-P
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5235306D8-OO-A 5235307H7-OO-A 5235307H9-SS-A 5235307H8-SO-A 5235306D9-OO-A 5235306D9-SS-A 5235307H0-SS-V 5235307HS-FF-M 5235307H7-HH-A 5232107H1----P
515-0162EA 7030 DKK
515-0162 515-0164 515-0259 515-0256 515-0163 515-0250 515-0253 515-0260 SARP5235307H7-HH-A SARP5232107H1----P
Trykfilterenheder, Sartobran®-P
Filtre Membranfilterkapsler
Til filtrering af opløsninger med proteinindhold. Kompatibel med vandige opløsninger med en pH på 4 to 8 og de fleste alkoholer og kulbrinter.
  • Integritetstestet
PP kabinet, dobbeltlagsmembran af celluloseacetat, autoklaverbar.
Maks. tryk: 4 bar ved 20 °C.
Fås også med sanitær flange ved forespørgsel.
Also available with sanitary flange on request.