Trykfiltreringsenheder, Sartolab P 20 og P 20 plus
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 536 DKK
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Trykfiltreringsenheder, Sartolab P 20 og P 20 plus
Filtre Membranfilterkapsler
Brugsklare enheder som hurtigt og pålideligt kan, forbundet til en membran- eller rørpumpe, sterilisere 100 til 10000 ml medie eller vandig opløsning.
  • Luftaftræk med PTFE-membran
Membran: celluloseacetat/PES, P20 og med glasfiberforfilter. Kabinet: PC; sterilt.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Emballering: Individuelt sterilemballeret.