Pallflex® filtre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 524 DKK
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Pallflex® filtre
Filtre Glasfiberfiltre
Alsidige filtre, der er særligt egnede til et bredt udvalg af luftovervågningsapplikationer.
  • Kan anvendes til højtemperatur-applikationer
  • Ideel til test af diesel og andre emissioner, som krævet af miljøstyrelse og -myndigheder
Tissuquartz™: Ren kvarts, ingen binder. Aerosolretention: 99,9%
Fiberfilm™: Varmeresistente borosilikatglasfibre belagt med fluorcarbon (TFE). Aerosolretention: 96,4%
Emfab™: Borosilikatglasmikrofibre forstærket med glasvæv og bundet med PTFE. Aerosolretention: 99,95%
* ikke varmebehandlet