Kvantitativt filtrerpapir
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 125 DKK
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Kvantitativt filtrerpapir
Filtre Filtrerpapir Kvantitativt filtrerpapir
Disse filterpapirer er fremstillet af raffineret papir og linter med et indhold på over 98 % alfa-cellulose. De er garanteret fri for restsyrer og de har et ekstremt lavt procentvis askeindhold. Dermed er disse filtre stort set askefrie. Alle askefrie Sartorius filterpapirer karakteriseres ved en høj vådstyrke og høj renhedsgrad, hvorfor de er specielt velegnede til kvantitativ analyse, Büchner-tragte, tryk-eller vakuumfiltrering.
388: “Sort prik”Til grovflokkulent og voluminøs fældninger, specielt jern, aluminium og kromhydroxider; kobber, bismuth, kobolt og jernsulfider; forskelligeMore Product Information