Sprøjte filterholdere
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16508-B 16514-E 16517-E
611-0687EA 2670 DKK
611-0687 611-0688 611-0689
Sprøjte filterholdere
Filterholdere
Filterholdere lavet af PC til filtrering af vandige opløsninger, ideelle til brug med peristaltiske pumper eller sprøjter.
Maks. tryk 7 bar
* filter/forfilter