Vacuum filter holders, stainless steel
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16201 16219
512-3300EA 9150 DKK
512-3300 512-3301
Vacuum filter holders, stainless steel
Filterholdere
Til kolonioptælling og partikelindsamling. Specielt designet til opgaver, hvor de, på membranen, tilbageholdte partikler eller mikroorganismer er af interesse. Frittefilterstøtten af rustfrit stål sikrer en ensartet fordeling af reststofferne.
Autoklaverbar ved 134 °C.
Udløb Ø: 10 mm
Komposition: med dækken, klemme og hane i rustfrit stål.