Filtertragte, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 258 DKK
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Filtertragte, DURAN®
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
Filterhoved i DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, tragt af PP og to pakningsringe af fluorineret gummi.
  • Let udskiftelige skiver
  • Sikker og simpel fjernelse af filtreret materiale
  • Skiverne er lette at rengøre på begge sider
Slidssigte 511-5126 (48 mm Ø) er velegnet som papirfilter eller membranstøtte på 250 ml modellen.
Bestillingsoplysninger: Filterhoved med gevind, tragt og to pakningsringe. Uden filterskive.