Vakuumfiltreringssystemer, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
130-4020 130-4045
513-1301EA 1100 DKK
513-1301 513-1302
Vakuumfiltreringssystemer, Nalgene®
Filtre Topfiltre til flasker
Membran af cellulosenitrat, øvre: PP, nedre: PS. Klar til brug til mikrobiel analyse og test af vandkvalitet eller miljø analyser.
  • Inddeling på øvre og nedre dele
  • Nem optagning af membranen
* med gråt gitter
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement