Face shields
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9705.014 9706.514
111-0221EA 577 DKK
111-0221 111-0222
Face shields
Ansigtsskærm
Let ansigtsskjold af slidstærkt plast med nakkestøtte og 1 mm tyk skærm af acetat.
  • Med integreret pandebeskyttelse
  • Snoet låsemekanisme muliggør enkel og pålidelig indstilling til alle størrelser af hoveder
  • Opvipnings mekanisme, så visiret kan placeres i enhver position
EN 166
Certificeringer: EN 166, EN 170