Ørepropper til flere anvendelser, 1261, Howard Leight®
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1261 1271
111-0039EA 1420 DKK
111-0039 111-0040
Ørepropper til flere anvendelser, 1261, Howard Leight®
Ørepropper Genanvendelige ørepropper
Ørepropper fremstillet af blødt elastisk materiale, som sikrer en sikker og bekvem pasform.
  • Ørepropperne kan sættes i uden at skulle mases
  • Kan vaskes og genbruges mange gange
  • Unikke design gør dem nemme at sætte
Ideelle til beskidte og støvfyldte miljøer.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Certificeringer: EN 352-2
Leveringsinformation: Og den medfølgende bæretaske beskytter ørepropperne og holder dem rene.
Advarsel: * En størrelse passer alle.