Reusable earplugs, Fusion™
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1011282 1011281
111-0115EA 1270 DKK
111-0115 111-0084
Reusable earplugs, Fusion™
Ørepropper Genanvendelige ørepropper
Fusion™ ørepropper giver en kombination af komfort hele dagen og nem håndtering.
  • Patenteret design af dobbeltmateriale for nem håndtering og komfort
  • To størrelser for optimal pasform og sikkerhed
  • Unikt aftageligt snorsystem
SNR: 28 dB
EN 352-2
Certificeringer: EN 352-2