Ørepropper til engangsbrug, Laser Lite®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 410 DKK
111-0137 111-0138 111-0395
Ørepropper til engangsbrug, Laser Lite®
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Laser Lite® ørepropper tilbyder optimal komfort ved langtidsbrug.
  • Stærke farver gør beskyttelsen synlig - og sjov
  • Selvudvidende skum, så det passer til næsten alle brugere
  • T-form med relief gør det nemt at indsætte og bære dem
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certificeringer: EN 352-2
Advarsel: * One size fits all.