Engangsørepropper, Max®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 534 DKK
111-0139 111-0140 111-0394
Engangsørepropper, Max®
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Max® ørepropper har en overlegen støjblokerende effekt for en engangsøreprop.
  • Klokkeform giver maksimal komfort ved brug
  • Forbedret design af ørepropperne gør dem nemmere at isætte og modvirker tendensen til at de glider ud af øregangen
  • Glat yderside forhindrer indtrængen af snavs før anvendelse
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certificeringer: EN 352-2:2002