Engangsørepropper, 1100/1110
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1100 1110
111-1021EA 561 DKK
111-1021 111-1022
Engangsørepropper, 1100/1110
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Bløde, glatte, smudsresistente skumørepropper forme sig efter hvert øres unikke form for fremragende hørebeskyttelse.
  • Klar orange farve for øget synlighed
  • Kan kombineres med høreværn
  • Kan leveres med bekvem fastgørelsessnor for nem udtagning og isætning
Den tilspidsede form muliggør en komfortabel pasform til mange forskellige størrelser af øre.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
Certificeringer: EN 352-2.
Advarsel: * One size fits all.