Instrumentsæt til mikroskopi
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
067.013 067.009 067.006
631-0618EA 498 DKK
631-0618 631-0617 631-0616
Instrumentsæt til mikroskopi
Dissekeringssæt
Stainless steel. These instruments are designed for the dissection of samples ready for microscopic analysis.
Lille sæt, 6 dele: Spids skalpel, 160 mm med 40 mm klinge; spatel, 150×10 mm; pincet med 105 mm lige spids; saks med lige spids, 100 mm med nålen lige og plastik håndtag; kanyle kurvet, 140 mm med plastik håndtag; lance med 140 mm plastik håndtag
Stort sæt, 9 dele: Spids skalpel, 160 mm med klinge 40 mm; spatel 150×10 mm; pincet med 105 mm lige spids, pincet med sløv spids, 115 mm; saks med lige spids, 100 mm; saks med buet spids, 100 mm; lige nålen med plast håndtag, 140 mm; buet kanyle med plastik håndtag, 140 mm; razor med klinge og plasthåndtag; lance med plastik håndtag, 140 mm
Anatomisk sæt, 13 dele: Spids skalpel, 160 mm med 40 mm klinge; spids skalpel, 130 mm med 17 mm klinge; rund skalpel, 130 mm med 17 mm klinge; spatel 150×10 mm; pincet med 105 mm lige spids; pincet med sløv spids, 115 mm; saks med lige spids, 100 mm; saks med buet spids, 100 mm; anatomisk pincet 130 mm; dissektionslancet 150 mm; lige nålen med plastik håndtag, 140 mm; buet needle med plastik håndtag, 140 mm; lance med plastik håndtag, 140 mm
Leveringsinformation: Leveres i lædertaske med lynlås.