Farvesystemer
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42480010 42481010 42482010
631-9328EA 328 DKK
631-9328 631-9321 631-9329
Farvesystemer
Dåser Farvekrukker
Natronkalkglas.
  • Til 10 objektglas (76×26 mm)
Farvesystem som indeholder farvekar, rack og håndtag fremstillet af rustfrit stålsystem.
Bestillingsoplysninger: Indsats og håndtag skal bestilles separat.