Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 1880 DKK
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Dyrkningsplader Petriskåle
Fade er konstrueret med krystalkvalitet polystyren og en flad bundoverflade for forvrængningsfri optik.
  • Flad, forvrængningsfri optik
  • Stableringe muliggør lettere stabling og håndtering
  • Holdbar konstruktion til stabil opvask
Lille diameter sparer medier og plads. Forsegles nemt med tape til opsamling og transport af prøver. Polystyren. Steriliseret ved gammabestråling. Pakket 20 pr pose.