Instrumentskåle med låg
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8400 8404 8406 8407
216-0016EA 737 DKK
216-0016 216-0017 216-0018 216-0019
Instrumentskåle med låg
Bakker/Tallerkener/Potter Instrumentbakker/-skåle
Stainless steel, corrosion-resistant, 18/10.
  • Speciel hjørneform for hurtig, nem rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Med låg, der gør det muligt at stable instrumentskålene.