Instrumentskåle med låg
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 561 DKK
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Instrumentskåle med låg
Bakker/Tallerkener/Potter Instrumentbakker/-skåle
Rustfrit stål, 18/10.
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens