VWR®, Dishes, Evaporating
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-0083EA 73 DKK
216-0083 216-0084 216-0085 216-0086 216-0087 216-0088 216-0089 216-0090 216-0091 216-0092
VWR®, Dishes, Evaporating
Bakker/Tallerkener/Potter Fordampningsbassiner/skåle
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
  • Meget god kemikalieresistens
  • Høj temperaturbestandighed op til +500 °C
  • Minimal termisk udvidelse, hvilket giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Det økonomiske alternativ til en lang række anvendelser. Med flad bund og hvidt mærkningsområde.
DIN 12336
Certificeringer: DIN 12336