Opvask, inddampning
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/8
216-0370EA 165 DKK
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0375
Opvask, inddampning
Bakker/Tallerkener/Potter Fordampningsbassiner/skåle
Porcelæn, glaseret.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +1000 °C
  • Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.