Skåle, fordampning, lave
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L109/0 L109/00 L109/000 L109/1 L109/10 L109/2 L109/3 L109/4 L109/4/0 L109/5 L109/6 L109/6A L109/7B L109/9
216-1233EA 150 DKK
216-1233 216-4281 216-1232 216-4282 216-1239 216-1234 216-4283 410-9321 216-1231 216-1235 216-4284 216-1236 216-1237 216-1238
Skåle, fordampning, lave
Bakker/Tallerkener/Potter Fordampningsbassiner/skåle
Porcelæn, glaseret.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +1000 °C
  • Lav varmeekspansion
Med tud og rund bund. Hvidglaseret bortset fra soklen.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificeringer: EN 60672-3 Gruppe C100, Type C110