Skål, fordampning, lave
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L888/0 L888/00 L888/000 L888/10 L888/2 L888/4 L888/6 L888/6A L888/8 L888/9
216-1211EA 143 DKK
216-1211 216-1210 216-4285 216-1218 216-1212 216-1213 216-1214 216-1215 216-1216 216-1217
Skål, fordampning, lave
Bakker/Tallerkener/Potter Fordampningsbassiner/skåle
Porcelæn, glaseret.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 1000 °C
  • Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Hvidglaseret bortset fra soklen.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificeringer: EN 60672-3 Group C100, Type C110